Diarsenic triselenide ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Arsenic(III) selenide
Purity: 99.999%
CAS No.: 1303-36-2
Molecular Formula: As2Se3
Formula Weight: 386.72
Physical Form: -160 Mesh Powder
Density: 4.75
Melting Point: 260°
Merck Reference: 14,805
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00014166
Formula:
As₂Se₃ Punto di fusione: 260 °C Densità: 4,75 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014166 CAS Number: 1303-36-2 EINECS: 215-119-5 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,805 |