Arsenic (II) sulphide tech. 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 90%
CAS No.: 12044-79-0
Molecular Formula: As2S2
Formula Weight: 213.97
Physical Form: Powder
Density: 3.5
Melting Point: ≈307°
Boiling Point: 565°
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00049841
Formula:
As₂S₂ Punto di ebollizione: 565 °C Punto di fusione: ∼307 °C Densità: 3,5 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049841 CAS Number: 1303-32-8 UN: 1557 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,00834 |