Stampa…
Antimonio (V) solfuro, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Antimony pentasulphide, Diantimony pentasulphide
330410010 330410500 330412500
ACRO330410010EA 251 EUR
ACRO330410010 ACRO330410500 ACRO330412500
Antimonio (V) solfuro, puro
Antimonio (V) solfuro
Formula: S₅Sb₂
Peso molecolare: 403,85 g/mol
Densità: 4,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016321
CAS Number: 1315-04-4
EINECS: 215-255-5
UN: 3179
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,00738
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange-red Powder
Assay ≥54 % (Sb)