Stampa…
Antimonio (III) solfuro ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Diantimony trisulphide, Stibnite, Antimony trisulphide
40371.09 40371.18 40371.30
40371.09EA 79 EUR
40371.09 40371.18 40371.30
Antimonio (III) solfuro ≥99.9% (metals basis)
Antimonio (III) solfuro
Purity: 99.9% CAS No.: 1345-04-6 Molecular Formula: Sb2S3 Formula Weight: 339.68 Physical Form: 3-12mm Pieces Melting Point: 550° UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00011217
Vacuum deposition
Formula: S₃Sb₂
Peso molecolare: 339,72 g/mol
Punto di ebollizione: 1150 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 550 °C
Densità: 4,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011217
CAS Number: 1345-04-6
EINECS: 215-713-4
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,713