Stampa…
Antimonio (III) solfuro 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
223595000 223591000
ACRO223595000EA 110 EUR
ACRO223595000 ACRO223591000
Antimonio (III) solfuro 98%
Antimonio (III) solfuro
Formula: S₃Sb₂
Punto di ebollizione: 1150 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 550 °C
Densità: 4,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011217
CAS Number: 1345-04-6
EINECS: 215-713-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00754
Visualizza i codici
Appearance Dark grey to black Crystalline powder
Assay ≥97.5 % (Sb2S3)