Stampa…
Fosfito di trifenile ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A18662.0E A18662.36
A18662.0EEA 119 EUR
A18662.0E A18662.36
Fosfito di trifenile ≥97%
Fosfito di trifenile
Purity: 97% CAS No.: 101-02-0 Molecular Formula: C18H15O3P Formula Weight: 310.29 Flash Point: 146°(295°F) Odour: Mild Boiling Point: 360° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003032
Formula: C₁₈H₁₅O₃P
Peso molecolare: 310.29 g/mol
Punto di ebollizione: 360 °C
Punto di fusione: 22…24 °C
Densità: 1.184
Flash Pt: 146 °C (295 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003032
CAS Number: 101-02-0
EINECS: 202-908-4
ADR: 9 III