Stampa…
Fosfito di trifenile 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
140440010 140440025 140440100
ACRO140440010EA 82.1 EUR
ACRO140440010 ACRO140440025 ACRO140440100
Fosfito di trifenile 99%
Fosfito di trifenile
Formula: C₁₈H₁₅O₃P
Punto di ebollizione: 360 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 22…24 °C
Densità: 1,184 g/cm³
Flash Pt: 146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003032
CAS Number: 101-02-0
EINECS: 202-908-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5890 to 1.5920 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1.5 mg KOH/g