Triethyl phosphite ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 122-52-1
Molecular Formula: C6H15O3P
Formula Weight: 166.16
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4130
Odour: Unpleasant
Melting Point: -112°
Boiling Point: 155-157°
Beilstein Reference: 956578
UN No.: 2323
MDL No.: MFCD00009084
Formula:
C₆H₁₅O₃P Peso molecolare: 166,16 g/mol Punto di ebollizione: 155…157 °C Punto di fusione: –112 °C Densità: 0,958 Flash Pt: 43 °C (109 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009084 CAS Number: 122-52-1 EINECS: 204-552-5 UN: 2323 ADR: 3,III |