Stampa…
Triethyl phosphite 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
139691000 139695000 139690000
ACRO139691000EA 28.7 EUR
ACRO139691000 ACRO139695000 139690000.
Triethyl phosphite 98%
Triethyl phosphite
Formula: C₆H₁₅O₃P
Punto di ebollizione: 156…158 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –112 °C
Densità: 0,965 g/cm³
Flash Pt: 44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009084
CAS Number: 122-52-1
EINECS: 204-552-5
UN: 2323
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %