Triisopropyl phosphite ≥90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Tri-i-propylphosphite
Purity: 90+%
CAS No.: 116-17-6
Molecular Formula: [(CH3)2CHO]3P
Formula Weight: 208.24
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Characteristic
Boiling Point: 63-64°/11mm
Beilstein Reference: 1701528
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008874
Formula:
C₉H₂₁O₃P Punto di ebollizione: 63…64 °C (11 mmHg) Densità: 0,908 Flash Pt: 46 °C (114 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008874 CAS Number: 116-17-6 EINECS: 204-130-0 UN: 1992 ADR: 3,III |