Stampa…

Triisopropyl phosphite 96%

Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo

Synonyms: Tri-i-propylphosphite

372381000 372385000 372380025
ACRO372381000EA 50.3 EUR
ACRO372381000 ACRO372385000 ACRO372380025
Triisopropyl phosphite 96%
Triisopropyl phosphite
Formula: C₉H₂₁O₃P
Peso molecolare: 208,24 g/mol
Punto di ebollizione: 94…95 °C (66,6hPa)
Densità: 0,914 g/cm³
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008874
CAS Number: 116-17-6
EINECS: 204-130-0
UN: 3278
ADR: 6.1,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4095 to 1.4115 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Color scale ≤25 APHA

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR