Stampa…
Trifenil fosfato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Triphenylphosphate, TPP
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21197.0100 8.21197.1000
8.21197.0100EA 34.6 EUR
8.21197.0100 8.21197.1000
Trifenil fosfato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Trifenil fosfato
Formula: C₁₈H₁₅O₄P
Peso molecolare: 326,29 g/mol
Punto di ebollizione: 412 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 50…51 °C
Densità: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 223 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003031
CAS Number: 115-86-6
EINECS: 204-112-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09872
Visualizza i codici
Solubility 0.0019 g/l (25 °C)
Melting Point 48 - 50 °C
Molar Mass 326.28 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Boiling Point 220 °C (5 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 230 °C
Ignition Point 500 °C