Trifenil fosfato ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Triphenylphosphate, TPP
Purity: 98%
CAS No.: 115-86-6
Molecular Formula: C18H15O4P
Formula Weight: 326.29
Flash Point: 223°(433°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 247-250°/11mm
Beilstein Reference: 1888236
Merck Reference: 14,9742
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003031
Formula:
C₁₈H₁₅O₄P Peso molecolare: 326,29 g/mol Punto di ebollizione: 247…250 °C (11 mmHg) Punto di fusione: 48…52 °C Densità: 1,33 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 223 °C (433 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003031 CAS Number: 115-86-6 EINECS: 204-112-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,9742 |