Trifenil fosfato 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Triphenylphosphate, TPP
147670010
147672500
147670025
147670050
ACRO147670010EA
51
EUR
ACRO147670010
ACRO147672500
ACRO147670025
ACRO147670050
Trifenil fosfato 99+%
Trifenil fosfato
Formula:
C₁₈H₁₅O₄P Peso molecolare: 326,29 g/mol Punto di ebollizione: 370 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 47…53 °C Densità: 1,33 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 220 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003031 CAS Number: 115-86-6 EINECS: 204-112-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,09872 |
Appearance | White Flakes and/or pastilles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 47 to 53 °C |
Water | ≤0.1 % |
Additional info |
Free phenols: |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤50 APHA (after heat treatment) |
Acid value | ≤0.05 mg KOH/g |