Stampa…
Trimetilfosfato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A10595.36 A10595.0E
A10595.36EA 62.6 EUR
A10595.36 A10595.0E
Trimetilfosfato ≥98%
Trimetilfosfato
Purity: 98+% CAS No.: 512-56-1 Molecular Formula: C3H9O4P Formula Weight: 140.08 Flash Point: 150°(302°F) Refractive Index: 1.3970 Odour: Pleasant Melting Point: -46° Boiling Point: 196-198° Beilstein Reference: 1071731 MDL No.: MFCD00008348
Formula: C₃H₉O₄P
Punto di ebollizione: 196…198 °C
Punto di fusione: –46 °C
Densità: 1,213
Flash Pt: >150 °C (302 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008348
CAS Number: 512-56-1
EINECS: 208-144-8