Stampa…
Trietilfosfato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21141.0100 8.21141.1000 8.21141.9040 8.21141.9050 8.21141.9060 8.21141.9220
8.21141.0100EA 22.6 EUR
8.21141.0100 8.21141.1000 8.21141.9040 8.21141.9050 8.21141.9060 8.21141.9220
Trietilfosfato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Trietilfosfato
Formula: C₆H₁₅O₄P
Punto di ebollizione: 215 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –57 °C
Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009077
CAS Number: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Merck Index: 12,09806
Visualizza i codici
Solubility 500 g/l (25 °C) (slow decomposition)
Melting Point -57 °C
Molar Mass 182.16 g/mol
Boiling Point 215 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 130 °C
Refractive Index 1.4053 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 10 %(V)
Density 1.069 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C