Trietilfosfato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 78-40-0
Molecular Formula: (CH3CH2O)3P(O)
Formula Weight: 182.16
Flash Point: 115°(240°F)
Refractive Index: 1.4050
Odour: Mild
Boiling Point: 215°
Merck Reference: 14,9674
MDL No.: MFCD00009077
Formula:
C₆H₁₅O₄P Punto di ebollizione: 215 °C Punto di fusione: –57 °C Densità: 1,072 Flash Pt: 115 °C (240 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009077 CAS Number: 78-40-0 EINECS: 201-114-5 Merck Index: 14,9674 |