Trietilfosfato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₁₅O₄P Punto di ebollizione: 215 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –56 °C Densità: 1,07 g/cm³ Flash Pt: 111 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009077 CAS Number: 78-40-0 EINECS: 201-114-5 Merck Index: 12,09806 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |