Stampa…
Tributilfosfato ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
28726.291EA 74.4 EUR
28726.291 28726.462
Tributilfosfato ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Tributilfosfato
Formula: (CH₃(CH₂)₃O)₃PO
Punto di ebollizione: 289 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –79 °C
Densità: 0,982 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009436
CAS Number: 126-73-8
EINECS: 204-800-2
Merck Index: 13,09692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb9a0e9a8476470c1c50ab98587c559fec16cd8d&vid=6bcd8ac2f1665c53ba2c7ace4f34ebb3d890b549&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo Min. 99,0 %
Aspetto Clear liquid
Colorazione Max. 50 APHA
Densità (20/4) 0,975 --> 0,980
Indice di rifrazione (20°C) 1,423 --> 1,425
Acqua Max. 0,2 %