Tributilfosfato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
(CH₃(CH₂)₃O)₃PO Punto di ebollizione: 289 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –79 °C Densità: 0,982 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 151 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009436 CAS Number: 126-73-8 EINECS: 204-800-2 Merck Index: 13,09692 |
|
Assay (GC, area%) | ≥ 99.0 % (a/a) |
Density (d 20 °C/ 4 °C) | 0.976 - 0.978 |
Identity (IR) | passes test |