Stampa…
Tributilfosfato 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
169930010 169930025 169930100
ACRO169930010EA 69.7 EUR
ACRO169930010 ACRO169930025 ACRO169930100
Tributilfosfato 99+%
Tributilfosfato
Formula: (CH₃(CH₂)₃O)₃PO
Punto di ebollizione: 289 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –79 °C
Densità: 0,979 g/cm³
Flash Pt: 146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009436
CAS Number: 126-73-8
EINECS: 204-800-2
Merck Index: 13,09692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb9a0e9a8476470c1c50ab98587c559fec16cd8d&vid=6bcd8ac2f1665c53ba2c7ace4f34ebb3d890b549&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA