Stampa…
Triisobutyl phosphate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18606.0100 8.18606.0500 8.18606.1000
8.18606.0100EA 38.4 EUR
8.18606.0100 8.18606.0500 8.18606.1000
Triisobutyl phosphate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Triisobutyl phosphate
Formula: C₁₂H₂₇O₄P
Peso molecolare: 266,32 g/mol
Punto di ebollizione: 261 °C (1013 hPa)
Densità: 0,985 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 126-71-6
EINECS: 204-798-3
Visualizza i codici
Solubility 0.26 g/l (20 °C)
Molar Mass 266.32 g/mol
Boiling Point 272 °C (1013 hPa) decomposes
Vapor Pressure 2 hPa (103 °C)
Flash Point 133 °C DIN 51758
Density 0.965 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C DIN 51794