Stampa…
Diethyl phosphonate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
confezionato sotto argo
44000.14 44000.22 44000.36 44000.A4
44000.14EA 56 EUR
44000.14 44000.22 44000.36 44000.A4
Diethyl phosphonate ≥97%
Diethyl phosphonate
Purity: 97+% CAS No.: 762-04-9 Molecular Formula: (C2H5O)2P(O)H Formula Weight: 138.10 Flash Point: 74°(165°F) Physical Form: Liquid, Packaged under argon Density: 1.070 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Weak Melting Point: -70° Boiling Point: 50-51°/2mm MDL No.: MFCD00044573
Formula: C₄H₁₁O₃P
Peso molecolare: 138.1 g/mol
Punto di ebollizione: 50…51 °C (2 mmHg)
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 1.070
Flash Pt: 74 °C (165 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044573
CAS Number: 762-04-9
EINECS: 212-091-6