Stampa…
Diethyl phosphonate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
114500010 114502500 114500025
ACRO114500010EA 102 EUR
ACRO114500010 ACRO114502500 ACRO114500025
Diethyl phosphonate 98%
Diethyl phosphonate
Formula: C₄H₁₁O₃P
Peso molecolare: 138,1 g/mol
Punto di ebollizione: 60 °C (6mbar)
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 1,08 g/cm³
Flash Pt: 74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044573
CAS Number: 762-04-9
EINECS: 212-091-6
Visualizza i codici
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %