Stampa…
Anidride fosforica, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
431419-250G 431419-50G
431419-250GEA 486 EUR
431419-250G 431419-50G
Anidride fosforica, Supelco®
Anidride fosforica
Formula: P₂O₅
Punto di fusione: 562 °C
Densità: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011440
CAS Number: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07441
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba2dd1564d2590a70db4ea1b6145d2d3741b232a&vid=ba2dd1564d2590a70db4ea1b6145d2d3741b232a&prid=web&clid=SAPDAM