Anidride fosforica ≥99.99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Phosphorus(V) oxide, di-Phosphorus pentoxide, Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride
Purity: 99.99%
CAS No.: 1314-56-3
Molecular Formula: P2O5
Formula Weight: 141.94
Physical Form: Powder
Density: 2.39
Melting Point: 340°
Boiling Point: 360° subl.
Merck Reference: 14,7355
UN No.: 1807
MDL No.: MFCD00011440
Formula:
P₂O₅ Punto di ebollizione: 360 °C (subl.) Punto di fusione: 340 °C Densità: 2,39 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011440 CAS Number: 1314-56-3 EINECS: 215-236-1 UN: 1807 ADR: 8,II Merck Index: 14,7355 |