Bismuto (III) ossido, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
BiO₃ Punto di ebollizione: 1890 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 825 °C Densità: 8,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003462 CAS Number: 1304-76-3 EINECS: 215-134-7 Merck Index: 13,01273 |
Melting Point | 820 °C |
Molar Mass | 465.95 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Boiling Point | 1890 °C |
Density | 8.93 g/cm3 (20 °C) |