Stampa…
Bismuto (III) ossido 99.975% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
40394.18 40394.30 40394.A1
40394.18EA 63.5 EUR
40394.18 40394.30 40394.A1
Bismuto (III) ossido 99.975% (metals basis)
Bismuto (III) ossido
Purity: 99.975% CAS No.: 1304-76-3 Molecular Formula: Bi2O3 Formula Weight: 465.96 Physical Form: Powder, typically 4 micron Density: 8.9 Appearance: Yellow Melting Point: 817° Boiling Point: ca 1890° Merck Reference: 14,1273 MDL No.: MFCD00003462
Formula: Bi₂O₃
Punto di ebollizione: ∼1890 °C
Punto di fusione: 817 °C
Densità: 8,9
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003462
CAS Number: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 14,1273