Bismuto (III) ossido ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 1304-76-3
Molecular Formula: Bi2O3
Formula Weight: 465.96
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 8.9
Melting Point: 817°
Boiling Point: ca 1890°
Merck Reference: 14,1273
MDL No.: MFCD00003462
Formula:
BiO₃ Punto di ebollizione: ∼1890 °C Punto di fusione: 817 °C Densità: 8,9 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003462 CAS Number: 1304-76-3 EINECS: 215-134-7 Merck Index: 14,1273 |