Stampa…
Bismuto (III) ossido 99.9%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
208071000 208075000 208070025
ACRO208071000EA 63.9 EUR
ACRO208071000 ACRO208075000 ACRO208070025
Bismuto (III) ossido 99.9%, extra puro
Bismuto (III) ossido
Formula: BiO₃
Peso molecolare: 465.96 g/mol
Punto di ebollizione: 1890 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 825 °C
Densità: 8.9 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003462
CAS Number: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 13,01273
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder
Loss on drying ≤0.2 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Bismuth (Bi) 89.5 to 89.9 %
Sodium (Na) ≤50 ppm