Stampa…
Bismuto (III) ossido 98+%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
192620010 192620050
ACRO192620010EA 139 EUR
ACRO192620010 ACRO192620050
Bismuto (III) ossido 98+%, puro
Bismuto (III) ossido
Formula: BiO₃
Peso molecolare: 465.96 g/mol
Punto di ebollizione: 1890 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 825 °C
Densità: 8.9 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003462
CAS Number: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 13,01273
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder
Assay 98.0 to 102.0 %