Stampa…
Pentaossido di diarsenico ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
14668.14 14668.22
14668.14EA 135 EUR
14668.14 14668.22
Pentaossido di diarsenico ≥99.9% (metals basis)
Pentaossido di diarsenico
Purity: 99.9% CAS No.: 1303-28-2 Molecular Formula: As2O5 Formula Weight: 229.79 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 4.32 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 315° dec. Solubility: Freely soluble in water and alcohol Merck Reference: 14,798 UN No.: 1559 MDL No.: MFCD00003434
Formula: As₂O₅
Punto di fusione: 315 °C (dec.)
Densità: 4,32
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003434
CAS Number: 1303-28-2
EINECS: 215-116-9
UN: 1559
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,798