Stampa…
Diarsenico triossido ≥99.5% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Anidride arseniosa, Arsenico triossido
43488.30 43488.14 43488.A1
43488.30EA 89.6 EUR
43488.30 43488.14 43488.A1
Diarsenico triossido ≥99.5% (metals basis)
Diarsenico triossido
Purity: 99.5% CAS No.: 1327-53-3 Molecular Formula: As2O3 Formula Weight: 197.84 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 3.74 Melting Point: 312.3° Boiling Point: 465° subl. Solubility: Slightly soluble in cold water. Soluble in boiling water, HCl, alkali hydroxide. Insoluble in alcohol, chloroform, and ether Merck Reference: 14,804 UN No.: 1561 MDL No.: MFCD00003433
Formula: As₂O₃
Peso molecolare: 197,84 g/mol
Punto di ebollizione: 465 °C (subl.)
Punto di fusione: 312,3 °C
Densità: 3,74
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003433
CAS Number: 1327-53-3
EINECS: 215-481-4
UN: 1561
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,804