Stampa…
Diarsenico triossido ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Anidride arseniosa, Arsenico triossido
40370.09 40370.18 40370.30
40370.09EA 71.7 EUR
40370.09 40370.18 40370.30
Diarsenico triossido ≥99.99% (metals basis)
Diarsenico triossido
Purity: 99.99% CAS No.: 1327-53-3 Molecular Formula: As2O3 Formula Weight: 197.84 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 3.74 Melting Point: 312.3° Boiling Point: 465° subl. Merck Reference: 14,804 UN No.: 1561 MDL No.: MFCD00003433
Formula: As₂O₃
Peso molecolare: 197.84 g/mol
Punto di ebollizione: 465 °C (subl.)
Punto di fusione: 312.3 °C
Densità: 3.74
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003433
CAS Number: 1327-53-3
EINECS: 215-481-4
UN: 1561
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,804