Diarsenico triossido 99.95-100.05% ACS primary standard
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Anidride arseniosa, Arsenico triossido
Purity: 99.95-100.05
CAS No.: 1327-53-3
Molecular Formula: As2O3
Formula Weight: 197.84
Physical Form: Powder
Density: 3.74
Melting Point: 312.3°
Boiling Point: 465° subl.
Merck Reference: 14,804
UN No.: 1561
MDL No.: MFCD00003433
Formula:
As₂O₃ Punto di ebollizione: 465 °C (subl.) Punto di fusione: 312,3 °C Densità: 3,74 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003433 CAS Number: 1327-53-3 EINECS: 215-481-4 UN: 1561 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,804 |