Antimonio (III) ossido per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
Synonyms:
Triossido di diantimonio
M-Clarity™ quality level = MQ300
Formula:
O₃Sb₂ Punto di ebollizione: 1425 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 654 °C Densità: 5,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011214 CAS Number: 1309-64-4 EINECS: 215-175-0 UN: 1549 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00717 |
Solubility | 2.70 mg/l (20 °C) |
Melting Point | 656 °C (sublimed) |
Molar Mass | 291.49 g/mol |
Bulk Density | 800 - 1300 kg/m3 |
Boiling Point | 1550 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 13.3 hPa (660 °C) |
Density | 5.4 g/cm3 |