Stampa…
Antimonio (III) ossido ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A11123.0E A11123.22 A11123.36
A11123.0EEA 221 EUR
A11123.0E A11123.22 A11123.36
Antimonio (III) ossido ≥99%
Antimonio (III) ossido
Purity: 99% CAS No.: 1309-64-4 Molecular Formula: Sb2O3 Formula Weight: 291.50 Odour: Odourless Melting Point: 656° Boiling Point: 1550° subl. Merck Reference: 14,711 MDL No.: MFCD00011214
Formula: O₃Sb₂
Punto di ebollizione: 1550 °C (subl.)
Punto di fusione: 656 °C
Densità: 5,67
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011214
CAS Number: 1309-64-4
EINECS: 215-175-0
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,711