Antimonio (III) ossido ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Triossido di diantimonio
Purity: 99.9%
CAS No.: 1309-64-4
Molecular Formula: Sb2O3
Formula Weight: 291.50
Physical Form: 25mm and down Sintered Lump
Density: 5.67
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 656°
Boiling Point: 1550° subl.
Merck Reference: 14,711
MDL No.: MFCD00011214
Formula:
O₃Sb₂ Peso molecolare: 291.52 g/mol Punto di ebollizione: 1550 °C (subl.) Punto di fusione: 656 °C Densità: 5.67 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011214 CAS Number: 1309-64-4 EINECS: 215-175-0 UN: 1549 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,711 |