Stampa…
Antimonio (III) ossido 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Triossido di diantimonio
213470010 213471000 213470051
ACRO213470010EA 169 EUR
ACRO213470010 ACRO213471000 ACRO213470051
Antimonio (III) ossido 99+%
Antimonio (III) ossido
Formula: O₃Sb₂
Peso molecolare: 291.52 g/mol
Punto di ebollizione: 1550 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 656 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011214
CAS Number: 1309-64-4
EINECS: 215-175-0
Merck Index: 13,00717
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Assay ≥99.0 % (Sb2O3)
Particle size ≤0.01 % Residue on 45 µm sieve
Average particle size 0.8 to 1.0 µm
Arsenic (As) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Lead (Pb) ≤400 ppm