Bismuto (III) nitrato pentaidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 10035-06-0
Molecular Formula: Bi(NO3)3.5H2O
Formula Weight: 485.07 (394.99anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 30° dec.
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149157
Formula:
Bi(NO₃)₃·5H₂O Punto di ebollizione: 75…80 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 30 °C (dec.) Densità: 2,83 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149157 CAS Number: 10035-06-0 EINECS: 233-791-8 UN: 1477 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,1271 |