Bismuto (III) nitrato pentaidrato 98% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
Bi(NO₃)₃·5H₂O Punto di ebollizione: 80 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 30 °C Densità: 2,736 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149157 CAS Number: 10035-06-0 EINECS: 233-791-8 UN: 1477 ADR: 5.1,II |
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration Complexometric | ≥97.5 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Arsenic (As) | ≤10 ppm |
Copper (Cu) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤20 ppm |
Silver (Ag) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in HNO3) |