Bismuto (III) nitrato pentaidrato 99.999% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
Bi(NO₃)₃·5H₂O Punto di ebollizione: 80 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 30 °C Densità: 2,736 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149157 CAS Number: 10035-06-0 EINECS: 233-791-8 UN: 1477 ADR: 5.1,II |
Appearance | White Crystals |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |