Bismuth(III) iodide, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Ampuled under argon
Purity: 99.998%
CAS No.: 7787-64-6
Molecular Formula: BiI3
Formula Weight: 589.69
Physical Form: -10 Mesh Granules, Ampouled under argon
Density: 5.778
Melting Point: 408°
Boiling Point: ca 500°
Merck Reference: 14,1269
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00010894
Formula:
BiI₃ Punto di ebollizione: ∼500 °C Punto di fusione: 408 °C Densità: 5,778 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010894 CAS Number: 7787-64-6 EINECS: 232-127-4 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,1269 |