Arsenic(III) iodide ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
41962.06
41962.14
41962.06EA
164
EUR
41962.06
41962.14
Arsenic(III) iodide ≥99.999% (metals basis)
Arsenic(III) iodide
Purity: 99.999%
CAS No.: 7784-45-4
Molecular Formula: AsI3
Formula Weight: 455.64
Physical Form: -80 Mesh Powder
Density: 4.39
Melting Point: 140°
Boiling Point: 424°
Merck Reference: 14,803
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00014170
Formula:
AsI₃ Peso molecolare: 455,64 g/mol Punto di ebollizione: 424 °C Punto di fusione: 140 °C Densità: 4,39 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014170 CAS Number: 7784-45-4 EINECS: 232-068-4 UN: 1557 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,803 |