Stampa…
Antimonio (III) ioduro, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Antimonio triioduro
Ampuled under argon
42831.04 42831.09 42831.18
42831.04EA 94.5 EUR
42831.04 42831.09 42831.18
Antimonio (III) ioduro, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Antimonio (III) ioduro
Purity: 99.999% CAS No.: 7790-44-5 Molecular Formula: SbI3 Formula Weight: 502.46 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Moisture Sensitive Boiling Point: 420° Merck Reference: 14,710 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016322
Formula: I₃Sb
Peso molecolare: 502.47 g/mol
Punto di ebollizione: 420 °C
Punto di fusione: 168 °C
Densità: 4.676 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016322
CAS Number: 7790-44-5
EINECS: 232-205-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,710