Antimonio (III) ioduro, dry_ultra 99,998 Metals basis
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Antimonio triioduro
ampuled under argon
Purity: 99.998%
CAS No.: 7790-44-5
Molecular Formula: SbI3
Formula Weight: 502.46
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Sensitivity: Moisture Sensitive
Boiling Point: 420°
Solubility: Decomposed by water to SbOI.
Merck Reference: 14,710
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016322
Formula:
I₃Sb Peso molecolare: 502.47 g/mol Punto di ebollizione: 420 °C Punto di fusione: 168 °C Densità: 4.676 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016322 CAS Number: 7790-44-5 EINECS: 232-205-8 UN: 3260 ADR: 8 II Merck Index: 14,710 |