Bismuth(III) fluoride, anhydrous 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 7787-61-3
Molecular Formula: BiF3
Formula Weight: 265.98
Physical Form: Powder
Refractive Index: 1.74
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 727°
Solubility: Practically insoluble in water. Soluble in HF
Merck Reference: 14,1265
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00010893
Manufacturing of bismuth pentafluoride
Formula:
BiF₃ Peso molecolare: 265.98 g/mol Punto di ebollizione: 230 Punto di fusione: 727 °C Densità: 3.7 g/cm³ (160 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010893 CAS Number: 7787-61-3 EINECS: 232-124-8 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 14,1265 |