Antimony(V) fluoride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.12034.0100
8.12034.0750
8.12034.1000
8.12034.1001
8.12034.1002
8.12034.2500
8.12034.9070
8.12034.9075
8.12034.9090
8.12034.0100EA
910
EUR
8.12034.0100
8.12034.0750
8.12034.1000
8.12034.1001
8.12034.1002
8.12034.2500
8.12034.9070
8.12034.9075
8.12034.9090
Antimony(V) fluoride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Antimony(V) fluoride
Formula:
F₅Sb Punto di ebollizione: 149,4 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 7 °C Densità: 2,99 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011219 CAS Number: 7783-70-2 EINECS: 232-021-8 UN: 1732 ADR: 8 (6.1),II Merck Index: 13,00702 |
Hill Formula | F₅Sb |
Chemical formula | SbF₅ |
Molar Mass | 216.74 g/mol |
Boiling point | 149 - 150 °C (1013 hPa) |
Density | 2.99 g/cm³ (20 °C) |
Melting Point | 7 °C |
Solubility | (20 °C) (rigorous decomposition) |
Storage class | 8B Non-combustible, corrosive hazardous materials |
WGK | WGK 2 water endangering |
R Phrase | R 14-20/22-34-51/53 |
S Phrase | S 22-26-36/37/39-45-61 |