Stampa…
Antimonio (III) fluoruro ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A14068.0B A14068.18 A14068.30
A14068.0BEA 260 EUR
A14068.0B A14068.18 A14068.30
Antimonio (III) fluoruro ≥98%
Antimonio (III) fluoruro
Purity: 98% CAS No.: 7783-56-4 Molecular Formula: SbF3 Formula Weight: 178.75 Odour: Odourless Melting Point: 292° Boiling Point: 376° Merck Reference: 14,709 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00011218
Formula: F₃Sb
Punto di ebollizione: 376 °C
Punto di fusione: 292 °C
Densità: 4,379
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011218
CAS Number: 7783-56-4
EINECS: 232-009-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 14,709