Antimonio (III) fluoruro ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 7783-56-4
Molecular Formula: SbF3
Formula Weight: 178.75
Physical Form: Crystalline
Density: 4.379
Melting Point: 292°
Boiling Point: 376°
Merck Reference: 14,709
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00011218
Formula:
F₃Sb Punto di ebollizione: 376 °C Punto di fusione: 292 °C Densità: 4,379 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011218 CAS Number: 7783-56-4 EINECS: 232-009-2 UN: 2923 ADR: 8,III Merck Index: 14,709 |